Learn More
Kartell™ Becher basso
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11939858
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 4
Realizzati in polipropilene altamente traslucido per garantire durata, trasparenza e ottima resistenza chimica. I becher bassi di classe B in polipropilene autoclavabili Kartell™ forniscono una soluzione economica e sicura per l'agitazione, la miscelazione e l'erogazione di liquidi in laboratorio.
Manufactured from Polypropylene for durability and good chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Class B Low Form Beakers provide an economical and safe solution for stirring, mixing and dispensing liquids in the laboratory.
  • Permanent molded graduations provide clarity and reproducibility
  • Autoclavable at 121°C for 10 minutes
  • Withstands 100°C of continuous work
  • Class B, Low form
  • Complies with ISO 7056-1981 (E) and BS 5404 Part 1
  • Suitable for foodstuff
Specifications
Diametro (sistema metrico) esterno 132 mm
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Foodstuff
Altezza (sistema metrico) 183.5 mm
Incrementi 50 mL
Temperatura (sistema metrico) operativa max 100°C for continuous work
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056-1981(E), BS 5404 Part 1