Learn More
Kartell™ Becher basso
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 4
Descrizione
Manufactured from Polypropylene for durability and good chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Class B Low Form Beakers provide an economical and safe solution for stirring, mixing and dispensing liquids in the laboratory.
- Permanent molded or blue printed graduations provide clarity and reproducibility
- Autoclavable at 121°C for 10 minutes
- Withstands 100°C of continuous work
- Class B, Low form
- Complies with ISO 7056-1981 (E) and BS 5404 Part 1
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 188.5 mm |
Capacità (sistema metrico) | 5000 ml |
Materiale | PTFE (polipropilene) |
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per il contatto con gli alimenti |
Altezza (sistema metrico) | 229 mm |
Incrementi | 500 mL |
Quantità | Confezione da 2 |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 100 °C |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Sì |