Learn More
Macherey-Nagel™ Polypropylene Chromabond™ C8 SPE Column
118.00€ - 203.00€
Specifica
Materiale base | Silica |
---|---|
Carico di carbonio | 8% |
Tipo di colonna | SPE |
Da utilizzare con (applicazione) | Pesticides, PCBs Applications |
Dimensione particelle | 45 μm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10115091
|
Macherey-Nagel™
730021 |
1 mL | 100 mg |
203.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10398591
|
Macherey-Nagel™
730022 |
3 mL | 200 mg |
156.00€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12810641
|
Macherey-Nagel™
730024 |
6 mL | 500 mg |
118.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10197211
|
Macherey-Nagel™
730023 |
3 mL | 500 mg |
175.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Specifica
Silica | |
SPE | |
45 μm | |
No | |
500 m2/g |
8% | |
Pesticides, PCBs Applications | |
Solid Phase Extraction Column | |
60 μm |