Learn More
Gravis Tappi in polipropilene
Click to view available options
Rivestimento interno chiusura:
Butyl-PTFE
Polyethylene Foam
Unlined
Colore:
Bianco
Black
Nero
White
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
13 mm
18 mm
28 mm
38 mm
Quantità:
100/Pk
360/conf.
Descrizione
- Screw caps
- Available in black or white color
- Available with a variety of seal materials, or without
Specifica
Specifica
Colore | Nero |
Materiale | Polypropylene |
N. per confezione | Confezione da 100 |
Quantità | 100/Pk |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 18 mm |
Product Type | Tappo |
Rivestimento interno chiusura | Unlined |
Materiale chiusura | Polipropilene |
Tipo di chiusura | Tappo |