Learn More
Buerkle™ Polypropylene Bucket
Bucket made of PP for transporting, decanting and mixing. Safe emptying with wide spout. Sturdy handle made of PP.
51.55€ - 56.55€
Specifica
Product Type | Portaprovette |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Autoclavabile | Sì |
Colore | Trasparente |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per l'uso con prodotti alimentari |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10056621
|
Buerkle™
2306-1012 |
12 l |
51.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10209754
|
Buerkle™
2306-1015 |
56.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- PP, transparent
- With contents scale, graduation 1000 ml
- With spout
- Sterilisable
Specifica
Portaprovette | |
Sì | |
Per l'uso con prodotti alimentari | |
Maniglia |
Polipropilene | |
Trasparente | |
Polipropilene | |
Conf. da 1 |