Learn More
Sampling Systems™ Polypropylene Braided Cord
Sampling Systems™ Polypropylene Braided Cord is used to help lower the bucket of the Enviro Dipper.
20.65€ - 92.25€
Specifica
Product Type | Braided Cord |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Enviro Dipper |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15839351
|
Sampling Systems™
5070P-10 |
10 m |
20.65€
10m |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15849351
|
Sampling Systems™
5070P-25 |
25 m |
47.30€
25m |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15859351
|
Sampling Systems™
5070P-50 |
50 m |
92.25€
50m |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- For use with an Enviro Dipper
- Polypropylene construction
Specifica
Braided Cord | |
Polypropylene | |
Enviro Dipper |