Learn More
Brand™ Graduated Beakers with Handle, Embossed Scale
In polipropilene. I becher graduati con manico e scala in rilievo BRAND™ includono un manico ergonomico per una presa sicura. Il beccuccio funzionale consente di ridurre al minimo le fuoriuscite. La scala in rilievo non si deteriora con l'autoclavaggio. Autoclavabili a 121 °C.
25.45€ - 104.00€
Specifica
Materiale | PTFE (polipropilene) |
---|---|
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Sì |
Graduated | Sì |
Certificazione/Conformità | GMBH e CO KG |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15200026
|
Brand™
41010 |
1000 ml | N/A | ||||||
15260354
|
Brand™
41016 |
5000 ml | N/A | ||||||
15278266
|
Brand™
41014 |
N/A | |||||||
15367844
|
Brand™
41012 |
N/A | |||||||
15347844
|
Brand™
41008 |
N/A | |||||||
15337844
|
Brand™
41006 |
N/A | |||||||
15317844
|
Brand™
41004 |
N/A | |||||||
15307844
|
Brand™
41002 |
N/A | |||||||
Descrizione
- Realizzati in polipropilene.
- Il manico ergonomico assicura una presa salda.
- Il beccuccio funzionale consente di ridurre al minimo le fuoriuscite.
- La scala in rilievo non si deteriora con l'autoclavaggio.
- Autoclavaggio a 121°C.
Specifica
PTFE (polipropilene) | |
Sì | |
GMBH e CO KG |
Becher | |
Sì | |
Goffrato |