Learn More
Brand™ Graduated Beakers with Handle, Embossed Scale
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
5000 ml
Descrizione
- In polipropilene.
- La maniglia ergonomica assicura una presa salda.
- Il beccuccio funzionale consente di ridurre al minimo le fuoriuscite.
- La scala in rilievo non si deteriora con l'autoclavaggio.
- Autoclavaggio a 121°C.
Specifica
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 40 mm |
Materiale | Polipropilene |
Altezza (sistema metrico) | 70 mm |
Incrementi | 2mL |
Quantità | 24/confezione |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Sì |
Graduated | Sì |
Certificazione/Conformità | GMBH e CO KG |
Scale | Goffrato |