Learn More
Buerkle™ Ball valves PP for barrels
The Ball valves PP for barrels are for barrels with thread connections.
55.45€ - 76.95€
Specifica
Materiale Polypropylene
Pressione 4 bar
Da utilizzare con (apparecchiatura) Barrels
Include Thread connections
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Connectors Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Connectors Prezzo Quantità e disponibilità  
10687141
Vedere i documenti
Buerkle™
0500-8002
Thread, inflowing side 1/2 in. inner
55.45€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
10196310
Vedere i documenti
Buerkle™
0500-8003
Thread, inflowing side 3/4 in. inner
63.28€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
11991451
Vedere i documenti
Buerkle™
0500-0134
Thread, inflowing side 3/4 in. outer
69.82€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
10094960
Vedere i documenti
Buerkle™
0500-8001
Thread, inflowing side 1 in. inner
76.95€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ball valve
  • Made of PP
  • For barrels with thread connections
  • Suitable for solidifying media
  • Max. 4 bar pressure at 20°C
Specifica
Specifica
Polypropylene
4 bar
Barrels
Thread connections