Learn More
Greiner Bio-One Micropiastre da 96 pozzetti con fondo a F pieno in polipropilene
In polipropilene, per un'elevata resistenza alle normali sostanze chimiche e stabilità termica. Le micropiastre Greiner Bio-One– in polipropilene a 96 pozzetti– sono ideali per la conservazione di reagenti attivi, campioni di pazienti o biomolecole.
161.10€ - 574.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Materiale | Polypropylene |
No. of Wells | 96 |
Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10093241
![]() |
Greiner Bio-One
655261 |
Semitrasparente | Sterile |
161.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10131992
![]() |
Greiner Bio-One
655201 |
Semitrasparente | Non-sterile |
161.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10706172
![]() |
Greiner Bio-One
655209 |
Nero | Non-sterile |
574.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10764114
|
Greiner Bio-One
655207 |
Bianco | Non-sterile | N/A | |||||
Descrizione
- Prive di DNasi, RNasi e DNA umano rilevabili
- Apirogene
- Prodotte in conformità alle linee guida DIN ISO 9001
- Rintracciabilità della produzione grazie al sistema di numerazione dei lotti
- Applicazioni: - Conservazione prolungata di agenti attivi - Conservazione di campioni dei pazienti in ambito diagnostico - Conservazione di colture di riferimento di DNA o RNA
- Dimensioni esterne uniformi
- Distanza tra pozzetti 9 mm
- Volume–Volume totale: 392 μl; volume di esercizio: da 25 a 370 μl
- Codifica alfanumerica dei pozzetti
- Richiudibili con pellicole adesive e termosigillatrice o CapMat
- Fondo solido
Specifica
Standard | |
Polypropylene | |
Flat Bottom (F-well) |
8 x 12 | |
96 | |
Conservazione prolungata di agenti attivi |