Learn More
Vitlab™ Pinze in polimetilpentene
In PMP per garantire una resilienza molto buona. Le pinzette in polimetilpentene VITLab™ sono ideali per l'uso nelle operazioni di imbottigliamento e decantazione.
2.40€ - 21.65€
Specifica
Stile punta | Estremità appuntita |
---|---|
Materiale | Polimetilpentene |
Product Type | Pinzette |
Quantità (N. per custodia) | Confezione da 10 |
Da utilizzare con (applicazione) | Per sterilizzazione in autoclave e a microonde, imbottigliamento e decantazione |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10350881
|
Vitlab™
67895 |
115 mm | N/A | ||||||
11717202
|
Vitlab™
67895 |
115 mm |
17.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15751996
|
Vitlab™
67995 |
145 mm |
21.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Bianche, appuntite, elastiche
Specifica
Estremità appuntita | |
Pinzette | |
Per sterilizzazione in autoclave e a microonde, imbottigliamento e decantazione |
Polimetilpentene | |
Confezione da 10 | |
Pinzette |