Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram SIL N-HR UV254 Polyester Sheets
Specifica
Dimensione del poro | 60 Å |
---|---|
Tipo | Polyester Sheet |
Indicatore fluorescente | UV254 |
Volume dei pori | 0.75 mL/g |
Spessore (sistema metrico) | 0.2 mm |
Specifica
60 Å | |
UV254 | |
0.2 mm |
Polyester Sheet | |
0.75 mL/g |