Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G Polyester Sheets
Macherey-Nagel Polygram SIL G Polyester Sheets, Dimensions: 40 x 20 cm, Pore Size: 60 A, Pore Volume: 0.75 mL/g, Quantity: 25 Pack, Thickness: 0.2 mm
Specifica
Dimensione del poro | 60 Å |
---|---|
Tipo | Polyester Sheet |
Volume dei pori | 0.75 mL/g |
Spessore (sistema metrico) | 0.2 mm |
Descrizione
Macherey-Nagel Polygram SIL G Polyester Sheets, Dimensions: 40 x 20 cm, Pore Size: 60 A, Pore Volume: 0.75 mL/g, Quantity: 25 Pack, Thickness: 0.2 mm
Specifica
60 Å | |
Polyester Sheet | |
0.75 mL/g | |
0.2 mm |
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G Polyester Sheets