Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram Alox N/UV254 Polyester Sheets
Macherey-Nagel Polygram Alox N/UV254 Polyester Sheets, Dimensions: 4 x 8 cm, Pore Size: 60 A, Fluorescent Indicator: UV254, Thickness: 0.2 mm
Specifica
Dimensione del poro 60 Å
Tipo Polyester Sheet
Indicatore fluorescente UV254
Spessore (sistema metrico) 0.2 mm
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
Macherey-Nagel Polygram Alox N/UV254 Polyester Sheets, Dimensions: 4 x 8 cm, Pore Size: 60 A, Fluorescent Indicator: UV254, Thickness: 0.2 mm
Specifica
Specifica
60 Å
Polyester Sheet
UV254
0.2 mm