Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 30 NH2
200.00€ - 1570.00€
Specifica
Dimensione del poro | 60 Å |
---|---|
Tecnica | Liquid Chromatography |
pH | 2 to 8 |
Assorbente | POLYGOPREP NH2 |
Area della superficie (sistema metrico) | 350 m2/g |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10388051
|
Macherey-Nagel™
711013.1000 |
1 kg |
1570.00€
1000g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10236361
|
Macherey-Nagel™
711014.100 |
0.1 kg |
200.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
60 Å | |
2 to 8 | |
350 m2/g | |
Silica |
Liquid Chromatography | |
POLYGOPREP NH2 | |
Polygoprep | |
Liquid Chromatography |