Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 to 20 C18
431.00€ - 3280.00€
Specifica
Dimensione particelle | 15 to 25 μm |
---|---|
Dimensione del poro | 300 Å |
Fase stazionaria | POLYGOPREP 300 to 20 |
pH | 2 to 8 |
Assorbente | POLYGOPREP C18 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10747462
|
Macherey-Nagel™
711025.100 |
0.1 kg |
431.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10246551
|
Macherey-Nagel™
711025.1000 |
1 kg |
3280.00€
1000g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
15 to 25 μm | |
POLYGOPREP 300 to 20 | |
POLYGOPREP C18 | |
Liquid Chromatography |
300 Å | |
2 to 8 | |
Polygoprep |