Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100 to 30 C18
200.00€ - 1495.00€
Specifica
Dimensione particelle | 25 to 40 μm |
---|---|
Dimensione del poro | 100 Å |
Fase stazionaria | POLYGOPREP 100 to 30 |
Tecnica | Liquid Chromatography |
pH | 2 to 8 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10690712
|
Macherey-Nagel™
711032.100 |
0.1 kg |
200.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10718232
|
Macherey-Nagel™
711032.1000 |
1 kg |
1495.00€
1000g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
25 to 40 μm | |
POLYGOPREP 100 to 30 | |
2 to 8 | |
280 m2/g | |
Silica |
100 Å | |
Liquid Chromatography | |
POLYGOPREP C18 | |
Polygoprep | |
Liquid Chromatography |