Learn More
Polyethyleneimine, approx. M.N. 60,000, 50 wt% aq. solution, branched
Codice prodotto. 10499650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 9002-98-6, 7732-18-5
Formula molecolare ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molecular Weight (g/mol) 43.07
Numero MDL MFCD00084427
InChI Key NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC Name aziridine
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Specifica
Materiale o nome chimico Polyethyleneimine
Nota nome 50 wt. % Aqueous Solution, Average M.W. 50-60000
Forma fisica Viscous Liquid
Punti di ebollizione 100.0°C
Formula lineare (-CH2CH2NH-)x-(CH2CH2N(CH2CH2NH2)-)y
Densità 1.0700g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Quantità 250 g
Punto d'infiammabilità >110°C
Percent Purity 48 to 52% (solids)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.07
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Polyethyleneimine, 50 wt% aqueous solution, approx. M.N. 60,000
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .