Learn More
Bel-Art™ Bottiglia per lavaggio con imboccatura larga in polietilene
In polipropilene. I flaconi per liquido di lavaggio in polietilene con imboccatura larga Bel Art™ sono dotati di un'apertura da 53 mm (2 inch) per un agevole riempimento.
Marca: Bel-Art™ F11716-0017
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Prestampate con nomi e formule di sostanze chimiche, rombo a quattro colori secondo le indicazioni National Fire Protection Association (NFPA) sezione 704, rischi per la salute, numero CAS (Chemical Abstract System, Servizio di documentazione chimica), nonché abbigliamento e dotazioni di protezione consigliate
- Flaconi in LDPE semitrasparente; l'ipoclorito di sodio è in un flacone in LDPE bianco, per una protezione dalla luce fra 230 e 450 nm; il toluene è un flacone in LDPE rosso
- Chiusure in polipropilene dotate di codice colore per una rapida e facile identificazione
- Conforme ai requisiti OSHA indicati nell'Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- 500 ml - 4/confezione, 1000 ml - 4/confezione; l'assortimento da 6 per confezione include un flacone ciascuno di: acetone, candeggina, acqua distillata, etanolo, isopropanolo e LYOB
Nota: utilizzare LYOB solo con solventi compatibili con LDPE
Specifica
500 ml | |
53 mm | |
Polietilene | |
Blu | |
Larga | |
Acqua | |
Blue Polypropylene Cap |
Semitrasparente | |
Tappo in polipropilene blu | |
Confezione da 4 | |
Conformità ai requisiti OSHA indicati nell'Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200 | |
Wash Bottle | |
Polipropilene |