Learn More
Bel-Art™ Bottiglia per lavaggio con imboccatura larga in polietilene
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Acetone
Acqua
Custom Write-on
Etanolo 70%
Etilacetato
Metiletilchetone
Olio lubrificante
Soap
Toluene
Colore chiusura:
Blu
Rosso
Verde
naturale
Descrizione
- Prestampate con nomi e formule di sostanze chimiche, rombo a quattro colori secondo le indicazioni National Fire Protection Association (NFPA) sezione 704, rischi per la salute, numero CAS (Chemical Abstract System, Servizio di documentazione chimica), nonché abbigliamento e dotazioni di protezione consigliate
- Flaconi in LDPE semitrasparente; l'ipoclorito di sodio è in un flacone in LDPE bianco, per una protezione dalla luce fra 230 e 450 nm; il toluene è un flacone in LDPE rosso
- Chiusure in polipropilene dotate di codice colore per una rapida e facile identificazione
- Conforme ai requisiti OSHA indicati nell'Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- 500 ml - 4/confezione, 1000 ml - 4/confezione; l'assortimento da 6 per confezione include un flacone ciascuno di: acetone, candeggina, acqua distillata, etanolo, isopropanolo e LYOB
Nota: utilizzare LYOB solo con solventi compatibili con LDPE
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Colore | Semitrasparente |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 53 mm |
Include | Tappo in polipropilene naturale |
Materiale | Polietilene |
Quantità | Confezione da 4 |
Colore chiusura | naturale |
Certificazione/Conformità | Conformità ai requisiti OSHA indicati nell'Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200 |
Bocca | Larga |
Product Type | Spruzzetta |