Learn More
GUERIN PLASTIQUES Manicotti trasparenti in polietilene
Use for food handling and general applications. GUERIN PLASTIQUES Polyethylene Sleeves are made of transparent, 0.1mm thick polyethylene.
Marca:  GUERIN PLASTIQUES 50157
Codice prodotto. 11856523
  • 153.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 350m long in total
  • Available in a variety of widths
Specifica
Specifica
1/Pk.
Polietilene
350 m
Trasparente
Manicotti in polietilene
Qualità alimentare
Spessore 0.1 x P 200 mm