Learn More
GUERIN PLASTIQUES Manicotti trasparenti in polietilene
Use for food handling and general applications. GUERIN PLASTIQUES Polyethylene Sleeves are made of transparent, 0.1mm thick polyethylene.
Marca: GUERIN PLASTIQUES 50152
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 350m long in total
- Available in a variety of widths
Specifica
1/Pk. | |
Polietilene | |
350 m | |
Trasparente |
Manicotti in polietilene | |
Qualità alimentare | |
Spessore 0.1 x P 100 mm |