Learn More
Masterflex™ Polyethylene Pipe Adapter Elbow Connector Barbed Fitting
25.65€ - 26.50€
Specifica
Materiale | Polyethylene |
---|---|
Quantità confezione | 10 Pack |
Dimensioni filo | 1/4 NPT(M) |
Include | Pipe adapter Elbow connector; ETO sterilization |
Product Type | Barbed Fitting |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11745509
|
Masterflex™
30622-96 |
1/4 NPT(M) x 1/4 in. tubing I.D. |
26.50€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11759859
|
Masterflex™
30622-98 |
1/4 NPT(M) x 3/8 in. tubing I.D. |
25.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
Polyethylene | |
1/4 NPT(M) | |
Barbed Fitting |
10 Pack | |
Pipe adapter Elbow connector; ETO sterilization |