Learn More
Masterflex™ Polyethylene Male Pipe Adapter, pack of 100
Designed for quick and easy assembly without tools
117.00€ - 122.00€
Specifica
Descrizione | Barb x NPT(M) Connection |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Materiale | HDPE |
Porta di uscita | 3/8 in. NPT(M) |
Metodo di sterilizzazione | Ethylene Oxide |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11710119
|
Masterflex™
30625-62 |
3/8 in. |
122.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11780119
|
Masterflex™
30625-64 |
1/2 in. |
117.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Polyethylene Male Pipe Adapter
- Adapts from a NPT male thread to a hose barb
- Barbed fittings are designed for quick and easy assembly without tools
- Combine these simple, economical fittings with our flexible tubing for use in your low-pressure applications (generally less than 30psi)
- Available in packs of ten
Specifica
Barb x NPT(M) Connection | |
HDPE | |
Ethylene Oxide | |
Semitrasparente |
Not Autoclavable | |
3/8 in. NPT(M) | |
3/8 in. NPT(M) | |
Male Pipe Adapter |