Learn More
Masterflex™ Polyethylene Barbed Y-Connectors
Ideal for applications such as pharmaceuticals, laboratory, industrial/manufacturing, water sampling, food processing
Marca:  Masterflex™ 30726-03
Codice prodotto. 11770229
  • 34.50€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Barbed Y-Connectors
  • Polyethylene
  • Available in pack of ten
Specifica
Specifica
Barb Connections
HDPE
1/8 in.
1/8 in.
Semitrasparente
Not Autoclavable
1/8 in.
1/8 in.
Ethylene Oxide
Barbed Y-Connector