Learn More
Cytiva Tubo in polietereterchetone
Plastic tubing. Cytiva Polyetheretherketone Tubing for use in various applications.
Marca: Cytiva 28-9663-76
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Packsize 1 m
- Inner diameter = 2 mm
- Polyetheretherketone (PEEK)
Specifica
Tubi | |
2 mm | |
295 mm |
3.17 mm | |
1 ciascuno | |
Polietereterchetone |