Descrizione
- Large black flexible polyester fit case
- Belt loop
- 175 x 85 x 50 mm
- Weight: 26g
Specifica
Specifica
Colore | Black |
Product Type | Goggle Fit Case |
Modello | ETUIC |
N. per confezione | 1 ciasc. |
Materiale | Polyester |
Titolo del prodotto
Bolle Protection™ Polyester Goggle Fit Case >