Learn More
Cole-Parmer™ Polycarbonate Rotating Luer Fitting, male x male
Easily complete your luer fittings systems with these premium connectors. Cole-Parmer™ Polycarbonate Rotating Luer Fittings are ideal for many applications with small tubing.
Marca:  Cole-Parmer™ 06464-90
Codice prodotto. 11773924
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Specialty plastic luer fitting
  • Standard connection for syringes
  • Rotating connection, male luer lock x male luer lock
  • Non-sterile
  • Plugs and caps are available
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
Specifica
Specifica
Polycarbonate
Syringes and many applications with small tubing.
1 Each