Learn More
Kartell™ Polycarbonate/Polypropylene Pipette Tip
Make pipetting safer and simple for even the most sensitive applications. Kartell™ PC/PP Pipette Tips are compatable with a wide variety of pipette models.
Marca:  Kartell™ 0960500
Codice prodotto. 12074747
  • 54.60€ / pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of Polycarbonate/Polypropylene
  • Tip for micropipette
  • Supplied in rack
  • Compatability varies
Specifica
Specifica
Pipette tips
Yellow
Universal
Pipette Tip
Polycarbonate/Polypropylene
2 to 200 μL
CE/IVD
Rack
Kartell™, Eppendorf™, Socorex™, Finnpipette™, Brand™, Hamilton™