Learn More
Masterflex™ Polycarbonate Luer Fittings
Designed to work with microtubing and luer-type syringes. Standard-sized connecting ends make these luer fittings completely interchangeable for surefire installations.
19.20€ - 40.85€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001
Materiale Polycarbonate
Quantità confezione 25 Pack
Product Type Luer Fitting
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Da utilizzare con (applicazione) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Da utilizzare con (applicazione) Prezzo Quantità e disponibilità  
11760279
Vedere i documenti
Masterflex™
45501-66
Female luer x 1/4 to 28 UNF thread Transitions between luer fittings and UNF or NPT threads
40.85€
pezzi 25
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11746008
Vedere i documenti
Masterflex™
45501-60
Female luer x 10 to 32 in. UNF thread Transitions between luer fittings and UNF or NPT threads
38.65€
pezzi 25
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
11745988
Vedere i documenti
Masterflex™
45504-84
Male luer to 10 to 32 in. thread Transitions between luer fittings and UNF or NPT threads
39.90€
pezzi 25
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
11749959
Vedere i documenti
Masterflex™
45501-04
Female luer x 1/8 in. hose barb adapter For flexible tubing, reduce flow turbulence, semi-rigid tubing Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12197750
Vedere i documenti
Masterflex™
45504-00
Male luer with lock ring x 1/16 in. hose barb For flexible tubing, reduce flow turbulence, semi-rigid tubing
25.10€
pezzi 25
Spedizione stimata: 17-06-2025
Aggiungi al carrello
11739709
Vedere i documenti
Masterflex™
45504-19
Male luer with lock ring x 1/4 in. hose barb For flexible tubing, reduce flow turbulence, semi-rigid tubing
22.30€
pezzi 25
Spedizione stimata: 17-06-2025
Aggiungi al carrello
11729709
Vedere i documenti
Masterflex™
45504-04
Male luer with lock ring x 1/8 in. hose barb For flexible tubing, reduce flow turbulence, semi-rigid tubing Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11745668
Vedere i documenti
Masterflex™
45501-82
Male luer x female luer coupler Luer-to-luer connections
25.10€
pezzi 25
Spedizione stimata: 05-11-2025
Aggiungi al carrello
11959668
Vedere i documenti
Masterflex™
45504-72
Male luer x male luer adapter Luer-to-luer connections Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Designed to work with microtubing and luer-type syringes. Standard-sized connecting ends make these luer fittings completely interchangeable for surefire installations.
  • Manufactured from 100% virgin raw materials
  • Free of contaminants and ideal for syringes or small tubing
  • Choose from a range of sizes with a variety of connection options
  • Easily connect fluid paths without the use of tools
  • Male and female luers available
Specifica
Specifica
ISO 9001
Polycarbonate
25 Pack
Luer Fitting