Learn More
Masterflex™ Polycarbonate Female Luer Fitting
19.40€ - 48.80€
Specifica
Materiale | Polycarbonate |
---|---|
Quantità confezione | 25 Pack |
Product Type | Female Luer Fitting |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13538810
|
Masterflex™
45501-08 |
Fits Female luer x 3/16 in. hose barb adapter |
25.10€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 31-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13477728
|
Masterflex™
45501-22 |
Fits Female luer x female luer adapter |
19.40€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15819911
|
Masterflex™
45501-00 |
Fits Female luer x 4mm (5/32 in.) hose barb adapter |
22.20€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13551060
|
Masterflex™
45501-06 |
Fits Female luer x 4mm (5/32 in.) hose barb adapter |
21.48€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13518810
|
Masterflex™
45501-20 |
Fits Female luer x 1/4 in. hose barb adapter |
21.85€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13487728
|
Masterflex™
45501-56 |
Fits Female x Female x Female |
48.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Polycarbonate | |
25 Pack | |
Female Luer Fitting |