Learn More
Tenak™ Polycarbonate Boxes for Cryogenic Storage, 50 mm Box
Box with a forward-sloped base, high-contrast, and imprinted indexing on the transparent lid to ensure quick visual orientation.
74.65€ - 76.10€
Specifica
Materiale | Polycarbonate |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Cryogenic Storage |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Liquid Nitrogen Freezers |
Temperatura ammissibile (sistema metrico) | −196 to 121°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15260584
|
Tenak™
TE22400 |
Cells (25) |
74.65€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 06-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15270584
|
Tenak™
TE22405 |
Cells (81) |
76.10€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- For use in liquid nitrogen freezers
- Include vent and drain hole
- Stackable
- Autoclavable
Specifica
Polycarbonate | |
Cryogenic Storage | |
Liquid Nitrogen Freezers | |
−196 to 121°C |