Learn More
Scilabub™ Guanti protettivi in fibra di poliammide
These Nomex™ polyamide heat resistant gauntlet gloves are resistant to 260°C (working temperature, dry heat only) with knitted fabric construction for extra comfort.
Marca:  Scilabub™ GAU/NS
Codice prodotto. 12921185
  • 381.00€ / 1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Heat-resistant (260°C working temperature, dry heat only)
  • Low thermal conductivity
  • Asbestos free
  • Double thickness
  • Knitted fabric for comfort
  • Does not shrink or melt
  • Unaffected by washing
  • Hard wearing
  • Conform to EN338: 2 X 4 X and EN407: 41324X
Specifica
Specifica
CE Mark
Polyamide
Protective Gloves
Non-sterile
52 cm
Red
Powder Free
Small
Heat, Chemical