Learn More
Poly(Allylamine Hydrochloride), Thermo Scientific Chemicals
As a polymeric primary amine; Forms hydrogels
152.76€ - 564.81€
Identificatori chimici
CAS 71550-12-4
Formula molecolare C3H7N
Molecular Weight (g/mol) 93.56
Numero MDL MFCD00054329
InChI Key VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allylamine hydrochloride, 3-aminopropene hydrochloride, poly allylamine hydrochloride, allylamine, hydrochloride, allylammonium chloride, 2-propen-1-amine, hydrochloride, unii-r2h25ilf98, 2-propen-1-amine hydrochloride, allylaminehydrochloride, prop-2-en-1-amine hydrochloride
PubChem CID 82291
IUPAC Name prop-2-en-1-amine;hydrochloride
SMILES NCC=C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11384748
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
043092.09
10 g
152.76€
10g
11374748
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043092.18
50 g
564.81€
50g
Descrizione
Descrizione
Poly(allylamine hydrochloride) is used in film and polymer industries and cell encapsulation. Further, it is used to make redox hydrogel- modified electrodes for measuring enzyme responses. In addition, it is used in the preparation of an antireflective coating consists of alternate layers of poly(allyamine hydrochloride) and silica nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
71550-12-4
93.56
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
82291
NCC=C
C3H7N
MFCD00054329
allylamine hydrochloride, 3-aminopropene hydrochloride, poly allylamine hydrochloride, allylamine, hydrochloride, allylammonium chloride, 2-propen-1-amine, hydrochloride, unii-r2h25ilf98, 2-propen-1-amine hydrochloride, allylaminehydrochloride, prop-2-en-1-amine hydrochloride
prop-2-en-1-amine;hydrochloride
Specifica
Poly (Allylamine Hydrochloride)
71550-12-4
C3H7N
allylamine hydrochloride, 3-aminopropene hydrochloride, poly allylamine hydrochloride, allylamine, hydrochloride, allylammonium chloride, 2-propen-1-amine, hydrochloride, unii-r2h25ilf98, 2-propen-1-amine hydrochloride, allylaminehydrochloride, prop-2-en-1-amine hydrochloride
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
prop-2-en-1-amine;hydrochloride
82291
Yellow
Powder
MFCD00054329
Soluble in water.
NCC=C
93.56
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H302-H317
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317
missing translation for 'einecsNumber' : 415-050-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Poly(allylamine hydrochloride)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Poly(allylamine hydrochloride)