Learn More
Podoplanin Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1D9F3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | Podoplanin |
---|---|
Clone | 1D9F3 |
Concentrazione | 1000 μg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry, ELISA |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16800066
|
Proteintech
67432-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16890056
|
Proteintech
67432-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The Podoplanin antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Podoplanin. This antibody recognizes human antigen. The Podoplanin antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Specifica
Podoplanin | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10630 | |
Primary |
1D9F3 | |
Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG2a |