Learn More
Micronova™ PocketMop™ Flat Head Mop Covers
These snap-on, flat head mop covers are economical and versatile; ideal for cleaning and sanitizing surfaces and equipment in controlled environments. Available in a variety of fabrics to meet specific cleaning needs.
256.00€ - 1000.00€
Specifica
Product Type | Mop |
---|---|
Tipo di testa | Flat |
Sterilità | Non-sterile |
Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
Larghezza (sistema imperiale) | 4 in. |
Requires: QPSL frame with STA series handle or QDSL with SSU series handle
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensions | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensions | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15496324
![]() ![]() |
Micronova™
PKMAA-14 |
Microfiber, Polyester, Nylon, Urethane Foam | 35.6 x 10.2 cm (14 x 4 in.) | Blue |
292.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 28-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15511765
![]() ![]() |
Micronova™
PKMAA-18 |
Microfiber, Polyester, Nylon, Urethane Foam | 45.7 x 10.2 cm (18 x 4 in.) | Blue |
326.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 28-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15536180
![]() |
Micronova™
PKMAA-48 |
Microfiber, Polyester, Nylon, Urethane Foam | 121.9 x 10.2 cm (48 x 4 in.) | Blue |
1000.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 28-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15501765
![]() |
Micronova™
PKM20-14 |
Non-woven Polyamide, Urethane Foam | 35.6 x 10.2 cm (14 x 4 in.) | Bianco | N/A | ||||
15581755
![]() ![]() |
Micronova™
PKM6-14 |
Smooth Knit Polyester, Urethane Foam | 35.6 x 10.2 cm (14 x 4 in.) | Bianco |
274.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 28-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15526180
![]() ![]() |
Micronova™
PKM11-14 |
Textured Polyester, Urethane Foam | 35.6 x 10.2 cm (14 x 4 in.) | Bianco |
292.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 28-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15591755
![]() |
Micronova™
PKM11-18 |
Textured Polyester, Urethane Foam | 45.7 x 10.2 cm (18 x 4 in.) | Bianco | N/A | ||||
Descrizione
Used for controlled environments
The Micronova PocketMop™ Flat Head Mop Covers fit onto the 360° swivel SlimLine™ adapter, which can be locked at 180° for more controlled cleaning. A choice of fabric options provide excellent absorbency, effective cleaning and disinfectant dispersal for specialized cleaning.
- Economical, lightweight and easy to maneuver
- Angled head for convenient application of disinfectant or detergent
- Available in a variety of lengths to match the size of the surface; equipment cleaning to a large production areas
- Available in a range of fabrics for specialized cleaning
- NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
- PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
- MegaTex — 100% non-woven polyamide is absorbent with a mildly abrasive surface
- Microfiber — 80% polyester, 20% polyamide, highly absorbent and effective wet or dry.
- Fits on QPSL, plastic frame or QDSL stainless steel frame
- Swivel joint rotates 360° but can be locked at 180° for more controlled cleaning
- Suited to pharmaceutical production, compounding pharmacies, food processing, nutraceuticals, hospitals and medical device
- Compatible with alcohol and strong disinfectants
- Autoclavable
Specifica
Mop | |
Non-sterile | |
4 in. | |
Single-use | |
Store at Ambient Temperature |
Flat | |
Sterilizzabile in autoclave | |
Prodotti chimici | |
24/Cs. | |
Pulizia e igienizzazione di superfici di camere bianche |