Learn More
PO43- f(P)-PHOSPHATE solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Phosphate |
Imballaggio | Bottle |
Quantità | 500 mL |
Forma fisica | Liquid |
Concentrazione | 1 g/L |
IUPAC Name | sodio; diidrogenofosfato |
Tipo | Single-component Standard Solution |
Solvent or Matrix | H2O |