Learn More
Buerkle™ Sifone a immersione
Per smaltire il campionatore anziché sottoporlo a un complesso processo di pulizia. I sifoni a immersione monouso Buerkle™ sono realizzati in polietilene trasparente che resiste all'adesione e riduce al minimo la ritenzione del campione.
Marca: Buerkle™ 5387-0100
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
After sampling strongly adhesive liquids, it can be more cost effective to dispose of the sampler than to carry out a complicated cleaning process.- Constructed of of a transparent polyethylene that resists adhesion of the sample material, minimizing sample retention on the plunger siphon.
- Contents are clearly visible.
Specifica
Sifone a immersione | |
275 ml | |
Traslucido | |
1000 mm |
HDPE | |
Sì | |
Adatto per l'uso con gli alimenti |