Learn More
Memmert™ Plug-In Tube Extension for SN75, Straight
Plug-in tube extension designed for exhaust air ducting and connection by hose if necessary.
Marca:  Memmert™ SN75B29718
Codice prodotto. 17578745
  • 51.25€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accessory
  • Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
  • Straight
Specifica
Specifica
60.3 mm
SN75 Sterilizer