Learn More
Memmert™ Plug-In Tube Extension for SN75, Straight
Plug-in tube extension designed for exhaust air ducting and connection by hose if necessary.
Marca: Memmert™ SN75B29719
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accessory
- Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
- Straight
Specifica
60.3 mm | |
SN75 Sterilizer |