Learn More
Platinum wire, 1.0mm (0.04in) dia, hard, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: approx. 16.8g/m; Temper: as drawn
269.34€ - 988.92€
Identificatori chimici
CAS | 7440-06-4 |
---|---|
Formula molecolare | Pt |
Molecular Weight (g/mol) | 195.08 |
Numero MDL | MFCD00011179 |
InChI Key | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion |
PubChem CID | 23939 |
ChEBI | CHEBI:33400 |
IUPAC Name | platinum |
SMILES | [Pt] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11371368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010285.BQ |
5 cm |
269.34€
5cm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11351368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010285.BU |
25 cm |
988.92€
25cm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-06-4 | |
195.08 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
23939 | |
platinum |
Pt | |
MFCD00011179 | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
CHEBI:33400 | |
[Pt] |
Specifica
Platinum | |
Hard | |
Silvery white wire | |
Pt | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
[Pt] | |
195.08 | |
CHEBI:33400 | |
Wire |
White | |
7440-06-4 | |
99.95% (Metals basis) | |
MFCD00011179 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
platinum | |
23939 | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures