Learn More
Platinum wire, 0.5mm (0.02in) dia, hard, 99.95% (metals basis)
CAS: 7440-06-4
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 010286.CC
Codice prodotto. 11301378
  • dietro preventivo / 500cm
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
7440-06-4
500 cm
99.95%