Learn More
Platinum Iridium wire, 0.5mm (0.02in) dia, hard, Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx. 0.44g/10cm, Temper: as drawn
144.72€ - 1958.75€
Identificatori chimici
CAS 7440-6-6
Formula molecolare Pt:Ir; 90:10 wt%
Numero MDL MFCD02091683
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11336767
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010056.BS
10 cm
144.72€
10cm
11326767
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010056.BW
50 cm
536.67€
50cm
11346767
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010056.CB
250 cm
1958.75€
250cm
Descrizione
Descrizione
Fabrication of metal microelectrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Inoculating needles and leadwires for implants. Electrode material for gel boxes/electrophoresis chambers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-6-6
Pt:Ir; 90:10 wt%
MFCD02091683
Specifica
Platinum
Hard
Silvery white wire
MFCD02091683
Odorless
White
7440-6-6
Pt:Ir; 90:10 wt%
Insoluble in water
Wire
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures