Learn More
Platinum Rhodium Palladium gauze, 80 mesh knitted from 0.076mm (0.003in) dia wire, 99.9% (metals basis)
253.00€ - 2900.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum Rhodium Palladium gauze
Nota nome Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Pt:Rh:Pd; 90:5:5 wt%
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00011179
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11356628
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012216.FF
25 x 25 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11375919
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012216.FI
50 x 50 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11346628
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012216.GH
100 x 100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Platinum Rhodium Palladium gauze, 80 mesh woven from 0.076mm (0.003in) dia wire, 99.9% (metals basis) is used as a catalyst in the preparation of nitric acid from ammonia. It is also used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Platinum Rhodium Palladium gauze
Pt:Rh:Pd; 90:5:5 wt%
MFCD00011179
99.9%
≈0.39g/25x25mm
Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
(metals basis)
Insoluble in water.
80 Mesh
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures