Learn More
Platinum Rhodium foil, 0.05mm (0.002 in.) thick, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 041809.FF
Codice prodotto. 11354767
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Platinum Rhodium foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.9% (metals basis) is used in the glass industry for furnace linings and complex fabrications. It is also used as a plating material. Further, it acts as a catalyst and as a standard for calibration of base metal thermocouples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Platinum Rhodium foil
Pt:Rh; 90:10 wt%
MFCD00198186
Insoluble in water.
Odorless
Foil
0.05mm (0.002 in.) thick
(metals basis)
25 x 25 mm
99.9%
≈0.62g/25x25mm