Learn More
Platinum powder, -22 mesh, Premion™, 99.99% (metals basis) Codice prodotto.: 11380899
Platinum powder, -22 mesh, Premion™, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11380899
5 g, 5g
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
5g
Codice prodotto. 11380899
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010672.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-06-4
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum powder
Colore Silver-White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.99%
Grado Premion™
Odore Odorless
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoS07K045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/06/2024 Catalog Number010672.01,010672.03,010672.14,010672.06
Numero di lottoX18I022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/10/2022 Catalog Number010672.01,010672.03,010672.14,010674.88,010672.06
Numero di lottoN24G052 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/05/2022 Catalog Number010672.01,010672.03,010672.14,010674.88,010672.06
Numero di lottoW28G051 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number010672.01,010672.03,010672.14,010674.88,010672.06
Numero di lottoG30P03 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010672.01,010672.03,010672.14,010674.88,010672.06
Titolo del prodotto
Platinum powder, -22 mesh, Premion™, 99.99% (metals basis) >