Learn More
Platinum, 3% on activated carbon powder, standard, reduced, nominally 50% water wet
Form: 900 - 1000m2 Standard, reduced, nominally 50% water wet | CAS: 7440-6-6
73.60€ - 274.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11430141
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038316.06 |
5 g |
73.60€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11324437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038316.14 |
25 g |
274.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Platinum is used in catalytic converters, laboratory equipment, electrical application and electrodes, platinum resistance thermometers, dentistry equipment, and jewellery. It is also used in glass fiber applications, chemical processing, off-road vehicles and fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-6-6 | |
MFCD00011179 |
Specifica
Platinum | |
7440-6-6 | |
MFCD00011179 | |
Odorless |
3% on activated carbon powder | |
Black | |
Soluble in aqua regia. Insoluble in water and acid. | |
Black powder |
Sicurezza e movimentazione
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures