Learn More
Platinum(IV) oxide, anhydrous, Premion™, 99.95% (metals basis), Pt 84.4% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11363998
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Platinum(IV) oxide is used as catalyst for hydrogenation reactions. It is applied in the hydrogenation of alkenes to alkanes, nitro compounds to amines and ketones to alcohols. It is also involved in the hydrogenolysis of cyclopropyl group in to an isopropyl group and in selective oxidation of primary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-15-4
Formula molecolare O2Pt
Molecular Weight (g/mol) 227.08
Numero MDL MFCD00011184
InChI Key YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dioxoplatinum
SMILES O=[Pt]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum(IV) oxide
Punto di fusione 450°C
Nota nome Anhydrous
Colore Brown
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare PtO2
Numero UN UN1479
Indice di Merck 14,7527
Informazioni di solubilità Soluble in caustic potash solution. Insoluble in water,acid,aquaregia.
Peso formulazione 227.09
Percent Purity 99.95%
Grado Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 84.4% min.
Odore Odorless
Densità 10.2 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Platinum(IV) oxide, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Platinum oxide