Learn More
Platinum(IV) oxide, 83% Pt
Codice prodotto. 10606683 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 1314-15-4 | O2Pt | 227.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-15-4
Formula molecolare O2Pt
Molecular Weight (g/mol) 227.08
Numero MDL MFCD00011184
InChI Key YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Adams' catalyst
IUPAC Name dioxoplatinum
SMILES O=[Pt]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum(IV) oxide
Punto di fusione 450.0°C
Nota nome 83% Pt
Colore Brown
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Formula lineare PtO2
Numero UN 1479
Indice di Merck 15, 7642
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 227.09
Percent Purity 83% (Pt)