Learn More
Platinum(Iv) Dioxide, Pure, Fisher Chemical
Product Code. 10599000 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Vial
Specifications
Punto di fusione 450°C
CAS 1314-15-4
Colore Brown
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 g
Formula molecolare O2Pt
Numero MDL MFCD00011184
InChI Key YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Pt]=O
IUPAC Name dioxoplatinum
Molecular Weight (g/mol) 227.08
Peso formulazione 227.09g/mol
Imballaggio Vial
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Platinum(IV) oxide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Precautionary Statement